Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell
Beskrivning
Gör koloniräkningen enkel för aeroba bakterier, jäst, mögel, koliforma bakterier och Enterobacteriaceae med den lätta att kassera Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell. Enkel att använda för operatören och där laboratoriefaciliteterna är begränsade, är Dip Slide belagd på båda sidor med ett fast odlingsmedium med möjlighet för olika medier att bäras på varje sida, vilket gör processen tids- och kostnadseffektiv.
Ursprungligen utformad för att bestämma bakterieantal på urinprover, har dipglas modifierats genom åren genom att göra enheten dubbelsidig, med ena sidan ett medium för grampositiva arter och på den andra ett medium för gramnegativa. Med Thermo Scientifics Dip Slides, processen för koloniräkning är tids- och kostnadseffektiv, vilket tillåter exponering av proverna för två olika medier samtidigt.
- Tillverkad av lätt engångsplast, med upphöjda kanter för att säkerställa en jämn tjocklek på odlingsmediet
- Gjuten rutnät möjliggör enklare koloniräkning
- Formad för att säkerställa dränering av vätska från objektglaset
- Locket bildar ett bekvämt handtag med vilket det kan hållas utan risk att vidröra odlingsmediet
- Bakterie-, svamp- och jästdiagram, inkluderade, gör det enkelt att undersöka tillväxten för både operatören och där laboratoriefaciliteterna är begränsade
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett helhetslösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 15 °C till 25 °C |
| Formatera | Dip Slide |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Medietyp | MacConkey Agar # 3 + bakteriedödande |
| Produkttyp | Provsamling |
| Kvantitet | 10/Pk. |