Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell
Produktkod. 11463959
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
Dip Slide
Medietyp:
MacConkey Agar # 3 + bakteriedödande
MacConkey-agar #3
OGYE Agar
Plåträkning Agar
TTC (Red Spot)/Malt Ext Agar
TTC (röd fläck)
VRBG Agar + germicide
VRGB agar
Tillverkningsursprung:
Italien
Storbritannien
United Kingdom
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Gör koloniräkningen enkel för aeroba bakterier, jäst, mögel, koliforma bakterier och Enterobacteriaceae med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell.
Gör koloniräkningen enkel för aeroba bakterier, jäst, mögel, koliforma bakterier och Enterobacteriaceae med den lätta att kassera Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell. Enkel att använda för operatören och där laboratoriefaciliteterna är begränsade, är Dip Slide belagd på båda sidor med ett fast odlingsmedium med möjlighet för olika medier att bäras på varje sida, vilket gör processen tids- och kostnadseffektiv.
Ursprungligen utformad för att bestämma bakterieantal på urinprover, har dipglas modifierats genom åren genom att göra enheten dubbelsidig, med ena sidan ett medium för grampositiva arter och på den andra ett medium för gramnegativa. Med Thermo Scientifics Dip Slides, processen för koloniräkning är tids- och kostnadseffektiv, vilket tillåter exponering av proverna för två olika medier samtidigt.
  • Tillverkad av lätt engångsplast, med upphöjda kanter för att säkerställa en jämn tjocklek på odlingsmediet
  • Gjuten rutnät möjliggör enklare koloniräkning
  • Formad för att säkerställa dränering av vätska från objektglaset
  • Locket bildar ett bekvämt handtag med vilket det kan hållas utan risk att vidröra odlingsmediet
  • Bakterie-, svamp- och jästdiagram, inkluderade, gör det enkelt att undersöka tillväxten för både operatören och där laboratoriefaciliteterna är begränsade
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter med ett omfattande sortiment av media och diagnostiska produkter, vilket ger en komplett helhetslösning för att snabbt leverera de produkter du behöver, och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15 °C till 25 °C
Formatera Dip Slide
Tillverkningsursprung Storbritannien
Medietyp VRGB agar
Produkttyp Provsamling
Kvantitet 10/Pk.