Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell
Produktkod. 11473959
Kvantitet:
10/Pk.
Formatera:
Dip Slide
Medietyp:
MacConkey Agar # 3 + bakteriedödande
MacConkey-agar #3
OGYE Agar
Plåträkning Agar
TTC (Red Spot)/Malt Ext Agar
TTC (röd fläck)
VRBG Agar + germicide
VRGB agar
Tillverkningsursprung:
Italien
Storbritannien
United Kingdom
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11473959
Brand: Thermo Scientific™ DS0169A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gör koloniräkningen enkel för aeroba bakterier, jäst, mögel, koliforma bakterier och Enterobacteriaceae med Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell.
Gör koloniräkningen enkel för aeroba bakterier, jäst, mögel, koliforma bakterier och Enterobacteriaceae med den lätta att kassera Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industriell. Enkel att använda för operatören och där laboratoriefaciliteterna är begränsade, är Dip Slide belagd på båda sidor med ett fast odlingsmedium med möjlighet för olika medier att bäras på varje sida, vilket gör processen tids- och kostnadseffektiv.
Originally designed to determine bacterial counts on urine specimens, dip slides have been modified over the years by making the device double-sided, with one side a medium for Gram positive species and the other side a medium for Gram negatives. With these dip slides, the process for colony counting is time- and cost-effective, allowing exposure of the specimens to two different media simultaneously.
  • Slide is made of easily disposable plastic with raised edges to ensure an even thickness of culture medium
  • Molded grid allows for easier colony counting
  • Slide is shaped to ensure drainage of fluid from the slide
  • Cap forms a convenient handle by which it may be held without risk of touching the culture medium
  • Bacteria, fungal and yeast charts are included, make examining growth simple for the operator and where laboratory facilities are limited
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products with a comprehensive line of media and diagnostic products, providing a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 15°C to 25°C
Formatera Dip Slide
Tillverkningsursprung United Kingdom
Medietyp VRBG Agar + germicide
Produkttyp Sample Collection
Kvantitet 10/Pk.