Läs mer
Thermo Scientific™ DrySpot™ E. coli O157 Latexagglutinationstest
Produktkod. 13275559
Change view
Kvantitet:
120 tester/kit
Förpackningsstorlek:
120 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13275559 120 tester/kit 120 tester
1 options
Produktkod. 13275559 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0120M
 Begränsad artikel
I lager
Bekräfta snabbt E. coli serogrupp O157 från kolonier odlade på pläterat medium genom latexagglutination.
De Oxoid DrySpot E. coli O157-test är ett latexagglutinationstest för identifiering av E. coli serogrupp O157.
Använd detta torra latextest utformat för att påvisa Escherichia coli -stammar som har O157-serogruppantigenet genom agglutination av objektglas.
Testet används bäst tillsammans med Sorbitol MacConkey Agar CM0813. E. coli O157:H7-stammar fermenterar inte sorbitol och ger därför färglösa kolonier på detta medium. Majoriteten av E. coli- isolaten jäser sorbitol och ger karakteristiska rosa kolonier. Sorbitol MacConkey Agar bör användas som den primära skärmen. Icke-sorbitolfermenterande kolonier kan sedan testas med latexreagenserna för att fastställa om isolatet tillhör O157-serogruppen och därför en potentiell verotoxinproducerande stam.
  • Fördispenserade reagens eliminerar extra steg för snabbare resultat
  • Förenklad förvaring i rumstemperatur möjliggör förvaring i upp till två år
  • Blå latexpartiklar sensibiliseras med reaktiva (positiva) och icke-reaktiva (negativa) antikroppar och torkas på reaktionskort
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Beskrivning DrySpot E. coli O157 testkit
Detekterbara analyter E. coli
Typ Latexagglutinationstest
Inkluderar 40 reaktionskort (3 tester/kort), positiv kontroll, negativ kontroll, blandningspaddlar, påsklämmor
Kvantitet 120 tester/kit