Läs mer
Thermo Scientific™ DrySpot™ Legionella Pneumophila Serogrupp 2-14 Latexagglutinationstest
Produktkod. 11489868
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489868 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 11489868 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0210M
 Begränsad artikel
I lager
Bekräfta snabbt Legionella pneumophila serogrupp 2-14 från odling genom latexagglutination.
De DrySpot Legionella Latex Test är ett latexagglutinationstest för identifiering av Legionella-arter odlade på plattmedia från patienter med misstänkt legionella eller från miljökällor. De DrySpot Legionella Latex Test tillåter separat identifiering av Legionella pneumophila serogrupp 1, serogrupp 2 –14 och sju andra Legionella-arter som har varit inblandade i mänskliga sjukdomar.
Använd detta torra latexagglutinationstest för identifiering av Legionella pneumophila serogrupper 2-14, isolerade antingen från patienter med misstänkt legionellos eller från miljökällor.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med specifik kaninantikropp torkas på testkortet. Dessa reagerar med Legionella pneumophila serogrupp 2-14-antigen för att bilda agglutination i testreaktionsområdet.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med icke-reaktiva kaninglobuliner torkas på testkortet. Dessa tillhandahåller kontrollreaktionsområdet.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Beskrivning DrySpot Legionella Pneumophila Serogrupp 2-14 latextest
Detekterbara analyter Legionella
Provtyp Miljökälla
Typ Legionella Latex Test Kit
Inkluderar 20 reaktionskort (3 tester/kort), positiv kontroll, negativ kontroll, fosfatbuffrad saltlösning, blandningspaddlar, påsklämmor
Kvantitet 60 tester/kit