Läs mer
Thermo Scientific™ DrySpot™ Pneumo latexagglutinationstest
Produktkod. 11409878
Change view
Kvantitet:
60 tester/kit
Förpackningsstorlek:
60 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409878 60 tester/kit 60 tester
1 options
Produktkod. 11409878 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DR0420M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4466.90 SEK
    4158.15 SEK / 60 tester
    Save 308.75 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Detektera snabbt kapselantigen från Streptococcus pneumoniae isolerat från odlingsplattor och blododling genom latexagglutination.
De Oxoid DrySpot™ Pneumotest är ett latexagglutinationstest för detektion av kapselantigen från Streptococcus pneumoniae för att ge snabb identifiering av Strep. pneumoniae isolerade från odlingsplattor och blododling.
Använd detta torra latexagglutinationstest för att identifiera Streptococcus pneumoniae .
Blå latexpartiklar sensibiliserade med specifik kaninantikropp torkas på testkortet. Dessa reagerar med erkända serologiska typer av pneumokocker för att bilda agglutination och tillhandahålla testreaktionsområdet.
Blå latexpartiklar sensibiliserade med icke-reaktiva kaninglobuliner torkas på testkortet för att tillhandahålla kontrollreaktionsområdet.
Streptococcus pneumoniae
är en primär orsak till bakteriell lunginflammation, meningit och otitis media. De antifagocytiska egenskaperna hos polysackaridkapseln är nyckeln till organismens ’virulens. Organismen kan ofarligt befolka de övre luftvägarna men kan också få tillgång till lungorna genom aspiration där den kan etablera en akut lunginflammation. Dessutom kommer denna organism också åt blodomloppet och hjärnhinnorna för att orsaka akuta, purulenta livshotande infektioner.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 25 °C
Kontrolluppsättningar Positiv
Beskrivning DrySpot Pneumo latextest
Typ Streptococcus testkit
Inkluderar 20 reaktionskort (3 tester/kort), positiv kontroll, negativ kontroll, fosfatbuffrad saltlösning, blandningspaddlar, påsklämmor
Material Latex
Kvantitet 60 tester/kit