Läs mer
Thermo Scientific™ EC-buljong med MUG (Dehydrerad)
Produktkod. 13265909
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13265909
Brand: Thermo Scientific™ CM0979B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektera Escherichia coli selektivt från livsmedels- och miljöprover med detta selektiva medium.
Selektivt upptäcka Escherichia coli från livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ EC-buljong med MUG (Dehydrerad). EC Broth är ett selektivt medium för differentiering av fekala koliformer och bekräftande test för Escherichia coli från livsmedel och miljöprover 1,2 . Det är också lämpligt för uppräkning av presumtiva E. coli i mjölk och mjölkprodukter med den mest sannolika taltekniken 3 . MUG (4-metylumbelliferyl-ß-D-glukuronid) klyvs av enzymet glukuronidas (GUD) som produceras av Escherichia coli vilket resulterar i en fluorescerande slutprodukt.
Escherichia coli är en vanlig gramnegativ mikroorganism som kan finnas i mat- och vattenprover. Närvaron av E.coli -celler kan tyda på fekal kontaminering, även om deras intag inte nödvändigtvis har negativa effekter på hälsan. Trots det är vissa stammar ansvariga för diarrésjukdomar och kan också leda till allvarligare sjukdomsformer.
EC Broth har visat sig vara ett pålitligt medium som ger pålitliga resultat på 24 till 48 timmar 3 .
  • Selektiv : tillsatsen av gallsalter nr 3 i mediet är hämmande för grampositiva bakterier, särskilt baciller och fekala streptokocker, vilket gör mediet selektivt för Escherichia coli
  • Lättläst : gasproduktion som ett resultat av laktosjäsning är ett presumtivt bevis på förekomsten av koliforma bakterier.
  • Rekommenderas av FDA/BAM : för bekräftelse av Escherichia coli från skaldjur och kött 4 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: FDA.
Beskrivning EC-buljong m/MUG
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning