Läs mer
Thermo Scientific™ EC-buljong (uttorkad)
Produktkod. 10750554
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10750554
Brand: Thermo Scientific™ CM0853B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Detektera Escherichia coli selektivt från livsmedels- och miljöprover med detta medium.
Selektivt upptäcka Escherichia coli från livsmedel och miljöprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ EC-buljong (Dehydrerad). EC Broth är ett selektivt medium för differentiering av fekala koliformer och bekräftande test för Escherichia coli från livsmedel och miljöprover 1,2 . Det är också lämpligt för uppräkning av presumtiva E. coli i mjölk och mjölkprodukter med den mest sannolika taltekniken 3 .
Escherichia coli är en vanlig gramnegativ mikroorganism som kan finnas i mat- och vattenprover. Närvaron av E.coli -celler kan tyda på fekal kontaminering, även om deras intag inte nödvändigtvis har negativa effekter på hälsan. Trots det är vissa stammar ansvariga för diarrésjukdomar och kan också leda till allvarligare sjukdomsformer.
EC Broth har visat sig vara ett pålitligt medium som ger pålitliga resultat på 24 till 48 timmar 3 .
  • Selektiv : tillsatsen av gallsalter nr 3 i mediet är hämmande för grampositiva bakterier, särskilt baciller och fekala streptokocker, vilket gör mediet selektivt för Escherichia coli
  • Lättläst : gasproduktion som ett resultat av laktosjäsning är ett presumtivt bevis på förekomsten av koliforma bakterier.
Förekomsten av E. coli i vatten betraktas också som en specifik indikator på fekal förorening, men avsaknad av snabba identifieringsmetoder gör att den ospecifika gruppen - fekala koliformer - också används som indikator på sådan förorening. I detta avseende är det viktigt att skilja mellan koliformer av fekalt ursprung och de från andra källor.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO , NMKL-standarder.
Beskrivning EC-buljong, modifierad
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,5L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning