Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Äggula Telluritemulsion
Produktkod. 10481743
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. 10481743
Brand: Thermo Scientific™ SR0054C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
An emulsion of egg yolk containing potassium tellurite for use in Baird-Parker Medium (CM0275).
En steril emulsion av äggula innehållande kaliumtellurit för användning i Baird-Parker Medium (CM0275).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mL