Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo agar
Code produit. 10453423
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. Kvantitet unitSize
10453423 500 g 500g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10453423 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CM0479B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Isolera och särskilj Enterobacteriaceae från dricksvatten, mejeriprodukter och livsmedel med detta differentialmedium.
Isolera och särskilj Enterobacteriaceae från dricksvatten, mejeriprodukter och livsmedel 1, 2 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Endo-agar (dehydrerad) när den används med basisk fuchsin BR0050. Ursprungligen designad för isolering av tyfusbacill 3 , används Endo-agar nu mest för differentiering av laktosfermenterande och laktos icke-fermenterande tarmorganismer. Produktion av både syra och aldehyd av laktosfermenterande organismer, såsom Escherichia coli , ger upphov till den karakteristiska röda färgningen av kolonin och det omgivande mediet.
Använd Endo Agar för att detektera koliforma organismer i vatten, avloppsvatten och mejeriprodukter för förekomst av indikatorgrupper såsom koliforma bakterier. Förutom säkerhet ger indikatorgrupper ett mått på livsmedelskvalitet och förfallspotential. En av de vanligaste grupperna av bakterier som används som indikatororganismer av livsmedelsindustrin är koliformerna, som kan betraktas som en undergrupp inom Enterobacteriaceae .
  • Lättläst: laktosjäsande koliforma bakterier (t.ex. Escherichia coli ) ger upphov till djupröda kolonier som färgar det omgivande mediet och har en gyllene metallisk glans. Icke-laktosfermentorer bildar färglösa genomskinliga kolonier, mot det rosa till färglösa mediet.
  • Kan användas för bekräftelse av presumtiva testkoliformer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: APHA.
Beskrivning Endo agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,9L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.