Läs mer
Thermo Scientific™ Cronobacter sakazakii Isolation Agar (ISO ) (Dehydrerad)
Produktkod. 13225929
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Product Code. 13225929
Brand: Thermo Scientific™ CM1134B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Upptäck och räkna upp Chronobacter sakazakii i mjölk- och mjölkprover som beskrivs i ISO TS/22964:2017 med detta medium.
Upptäck och räkna upp Cronobacter sakazakii i mjölk- och mjölkprover som beskrivs i ISO TS/22964:2006 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Cronobacter sakazakii Isolation Agar, när den används i kombination med modifierad laurylsulfatbuljong (CM1133 och SR0247E). Ett kromogent substrat som finns i mediet detekterarα -glukosidasenzym som produceras av Cronobacter sakazakii. Hydrolys av substratet resulterar i blågröna kolonier på detta medium.
Cronobacter sakazakii är en gramnegativ stavformad bakterie som sällan orsakar sjukdom hos friska vuxna. Det har varit inblandat i sjukdomsutbrott hos för tidigt födda barn (nyfödda). Forskning tyder på att nyfödda, eller de spädbarn som har andra medicinska tillstånd, är mer mottagliga för denna infektion. De flesta rapporterade fall av infektion är allvarliga, inklusive sepsis (bakterier i blodet), meningit eller nekrotiserande enterokolit (allvarlig tarminfektion).
Använd Cronobacter sakazakii Isolation Agar för differentiering och uppräkning av Cronobacter sakazakii från modersmjölksersättning och andra matprover.
  • Selektiv : På grund av närvaron av natriumdesoxycholat och kristallviolett är mediet selektivt mot de flesta grampositiva organismer.
  • Lättläst : Cronobacter sakazakii producerar blågröna kolonier på detta medium.
Cronobacter spp. har isolerats i låga nivåer från pulverformiga modersmjölksersättningar och organismerna’ hög tolerans mot uttorkning ger en konkurrensfördel i torra miljöer i mjölkpulverfabriker, vilket ökar risken för produktkontamination 1 .
Som svar på farhågor över denna patogen, utfärdades gemensamt en teknisk specifikation för detektion av Cronobacter i mjölk och mjölkprodukter av ISO och IDF, som ISO/TS 22964:2006 2 . Detta rekommenderade föranrikning i BPW, selektiv anrikning i mLST/vankomycinbuljong och plätering på Enterobacter sakazakii Isolation Agar. Positiva kolonier bekräftas på basis av sockeranvändning, dekarboxylasaktivitet, såväl som gul pigmentering. Den tekniska specifikationen har sedan ersatts och bland annat har isoleringsmediet ersatts med Chromogenic Cronobacter Isolation Agar (CCI ) 3 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning Enterobacter Sakazakii isoleringsagar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 18,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning