Läs mer
Thermo Fisher Scientific™ Oxoid™ Eosin Methylene Blue Agar (modifierad) Levine
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Pärlrubinröd, transparent |
| Innehåll och lagring | 6 till 12 °C, mörkt |
| Form | Agar |
| Formatera | Hällt tallrik |
| Medietyp | Eosin Metylenblå Agar (modifierad) Levine |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Fyll vikt | 17 g ±5% |
| För användning med (applikation) | Ett isoleringsmedium för differentiering av Enterobacteriaceae |