Läs mer
Thermo Scientific™ Escherichia coli O157 latextest
Description
Ett latexagglutinationstest för identifiering av E. coli serogrupp O157. Vissa stammar av Escherichia coli har varit inblandade i fall av hemorragisk kolit (HC) och hemolytiskt ureamiskt syndrom (HUS). Det har visats att dessa stammar producerar ett vero-cytotoxin (VT). Den E coli-serotyp som oftast isoleras från HC- och HUS-fall är O157:H7. Isolering av denna serotyp från en diarréavföring, särskilt med närvaro av blod, tyder på en vero-cytotoxinproducerande stam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 . De Oxoid E coli O157 latextest kommer att demonstrera genom objektglasagglutination E. coli-stammar som har O157 serogruppantigenet. Testet används bäst tillsammans med Sorbitol MacConkey Agar (Oxoid CM0813). E. coli O157:H7-stammar fermenterar inte sorbitol och ger därför färglösa kolonier på detta medium. Majoriteten av E coli-isolaten fermenterar sorbitol och ger karakteristiska rosa kolonier. Sorbitol MacConkey Agar bör användas som den primära skärmen. Icke-sorbitolfermenterande kolonier kan sedan testas med latexreagenserna för att fastställa om isolatet tillhör O157-serogruppen och därför en potentiell VT-producerande stam.
Testet används bäst tillsammans med Sorbitol MacConkey Agar. E. coli O157:H7-stammar fermenterar inte sorbitol och ger därför färglösa kolonier på detta medium. Majoriteten av E. coli- isolaten jäser sorbitol och ger karakteristiska rosa kolonier. Sorbitol MacConkey Agar bör användas som den primära skärmen. Icke-sorbitolfermenterande kolonier kan sedan testas med latexreagenserna för att fastställa om isolatet tillhör O157-serogruppen och därför en potentiell verotoxinproducerande stam.
- Fördispenserade reagens eliminerar extra steg för snabbare resultat
- Lagring i rumstemperatur i upp till två år förenklar inventeringen
- Blå latexpartiklar sensibiliseras med reaktiva (positiva) och icke-reaktiva (negativa) antikroppar och torkas på reaktionskort för bekvämlighets skull.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Beskrivning | E. coli O157 latextest |
| Detekterbara analyter | E. coli |
| Provtyp | E. coli kolonier från plattan |
| Typ | E. coli testsats |
| Kvantitet | 100 tester/sats |