Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser tillägg
Beskrivning
Oxoid Fraser Supplement används för isolering av Listeria -arter.
- Lägg till Fraser Broth Base, artikelnr. CM0895B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fraser tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |