Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gardnerella Vaginalis selektivt tillägg
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Gardnerella Vaginalis Selective Supplement används för isolering av Gardnerella vaginalis .
- Lägg till Columbia Blood Agar Base, Part No. CM0331B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gardnerella Vaginalis selektivt tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Gardnerella vaginalis |