Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated)
Produktkod. 10659554
Change view
Kvantitet:
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10659554 500 g 500g
12774166 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10659554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0367B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Selectively isolate Neisseria species with this medium containing meat and plant enzymatic digests.
Selectively isolate Neisseria species with Thermo Scientific™ Oxoid™ GC Agar Base (Dehydrated). GC Agar Base has been formulated to include Special Peptone LP0072 which is a mixture of meat and plant enzymatic digests. The presence of starch in the medium ensures that toxic metabolites produced by Neisseria are absorbed. Phosphate buffers are included to prevent changes in pH due to amine production that would affect the survival of the organism.
GC Agar Base används som basmedium vid framställning av chokladagar, Thayer-Martin Medium, Modifierad Thayer-Martin Medium, Martin-Lewis Agar och Transgrow Agar.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GC agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,9L medium