Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bakteriologiskt gelatin
Produktkod. 10240343
Change view
Beskrivning:
Dehydrerad; Gelatin bakteriologisk
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Beskrivning unitSize
10240343 Dehydrerad; Gelatin bakteriologisk 500g
1 options
Produktkod. 10240343 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer LP0008B
Oxoid Gelatin Bacteriological är en speciell bakteriologisk kvalitet som är lättlöslig i vatten för att ge en klar lösning fri från sulfit och konserveringsmedel.
  • Fast gel erhållen från 15% lösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dehydrerad; Gelatin bakteriologisk
Form Pulver
Produkttyp Gelatin
Kvantitet 500 g