Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor
Produktkod. 10538623 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Koncentration:
10 μg
120 μg
30 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Förpackningsstorlek
10538623 10 μg Paket med 250
11993812 120 μg Paket med 250
10299772 30 μg Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10538623 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CT0024B
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin Antimikrobiell mottaglighet skivor.
  • Lättläst märkning
  • Splittersäkra, fjäderbelastade patroner
  • Indikator för slut på patron
  • Reproducerbar prestanda
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett; 5 patroner/paket. Säljes endast med 5 patroner/paket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Gentamicin
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CLSI, DIN, BSAC, EUCAST riktlinjer
Koncentration 10 μg
Beskrivning Oxoid Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor
Antibiotikakod CN
Produkttyp Antimikrobiella känslighetsskivor
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett