Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin Antimikrobiell mottaglighet skivor.
- Lättläst märkning
- Splittersäkra, fjäderbelastade patroner
- Indikator för slut på patron
- Reproducerbar prestanda
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett; 5 patroner/paket. Säljes endast med 5 patroner/paket.
Specifications
Specifications
| Antimikrobiella medel | Gentamicin |
| Certifikat och efterlevnad | Uppfyller CLSI riktlinjer |
| Koncentration | 120 μg |
| Beskrivning | Oxoid Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor |
| Antibiotikakod | CN |
| Produkttyp | Antimikrobiella känslighetsskivor |
| Testtyp | Antimikrobiell mottaglighet |
| Antal per förpackning | 5 patroner/pk. |
| Förpackningstyp | 50 skivor/kassett |
| Kvantitet | 50 skivor/kassett |