Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor
Produktkod. p-4525357
Koncentration:
10 μg
120 μg
30 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 10538623
Brand: Thermo Scientific™ CT0024B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamycin Antimikrobiell mottaglighet skivor.
  • Lättläst märkning
  • Splittersäkra, fjäderbelastade patroner
  • Indikator för slut på patron
  • Reproducerbar prestanda
Beställningsvarningar:
50 skivor/kassett; 5 patroner/paket. Säljes endast med 5 patroner/paket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Gentamicin
Certifikat och efterlevnad Uppfyller CLSI, DIN, BSAC, EUCAST riktlinjer
Koncentration 10 μg
Beskrivning Oxoid Gentamicin Antimikrobiell mottaglighet Skivor
Antibiotikakod CN
Produkttyp Antimikrobiella känslighetsskivor
Testtyp Antimikrobiell mottaglighet
Antal per förpackning 5 patroner/pk.
Förpackningstyp 50 skivor/kassett
Kvantitet 50 skivor/kassett