Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ GMO-Free Soya Peptone
Produktkod. 15332680
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
400g
Produktkod. 15332680
Brand: Thermo Scientific™ VG0300C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Oxoid GMO-fri sojapepton är en näringsrik, allmän pepton för tillväxt av bakterier och svampar.
Oxoid GMO-fri sojapepton är en näringsrik, allmän pepton för tillväxt av bakterier och svampar.
En näringsrik, allmän pepton för tillväxt av bakterier och svampar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning GMO-Free Soya Peptone
Form Powder
Produkttyp Peptone
Kvantitet 500 g
Endast för laboratorieoratorieanvändning