Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Halvt Fraser-tillägg
Description
Oxoid Half Fraser Supplement används för anrikning av Listeria -arter.
- Lägg till Fraser Broth Base, artikelnr. CM0895B
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Halvt Fraser-tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 225mL medium |
| Art | Listeria |