Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Halvt Fraser-tillägg
Produktkod. 13235399
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
För 2,25L bas
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13235399 För 2,25L bas Paket med 10
11484209 10/Pk. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13235399 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0166G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3255.00 SEK
    2395.19 SEK / Paket med 10
    Save 859.81 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
De Oxoid Half Fraser Supplement används för anrikning av Listeria -arter.
Oxoid Half Fraser Supplement används för anrikning av Listeria -arter.
  • Lägg till Fraser Broth Base, artikelnr. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Halvt Fraser-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet För 2,25L bas
Art Listeria