Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar
Produktkod. 10710564
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10710564
Brand: Thermo Scientific™ CM0419B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with this selective medium.
Isolate and differentiate Shigella and Salmonella spp. from enteric pathological specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Hektoen Enteric Agar (Dehydrated). Hektoen Enteric Agar was developed by King and Metzger1. When compared to other selective media this medium gives higher yield of Salmonella and Shigella, while inhibiting accompanying Gram-positive and other microorganisms2,3.
Hektoen Enteric Agar är ett differentiellt och selektivt medium för isolering av Shigella och Salmonella spp.
  • Lättläst: shigellae bildar gröna, fuktiga upphöjda kolonier, medan salmonellae bildar blågröna kolonier, och andra koliformer bildar laxrosa till orange kolonier omgivna av en zon av gallnederbörd.
  • Selektiv: gallsalter, bromtymolblått och surt fuchsin i mediet gör detta medium selektivt mot de flesta grampositiva organismer.
  • Uppfyller kraven i APHA4.
Den höga peptonhalten i mediet uppväger den hämmande effekten av gallsalter på Shigella -arter medan de ytterligare kolhydraterna (sackaros och salicin) ger bättre differentiering och sänker toxiciteten hos dubbelindikatorsystemet vilket resulterar i bättre återhämtning. Ökningen av laktoshalten hjälper till att tidigt identifiera långsamt laktosjäsande organismer. Tiosulfat och ferricitrat är närvarande för att detektera H2S -producerande organismer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hektoen Enteric Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning för 6,6L medium