Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Helicobacter Pylori selektivt tillskott (buckla)
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Oxoid Helicobacter Pylori Selective Supplement (Dent) är för isolering av Helicobacter pylori från kliniska prover.
- Används med Columbia Blood Agar Base, artikelnr. CM0331B
- Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Helicobacter Pylori selektivt tillskott (buckla) |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Helicobacter pylori |