Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hemoglobin Soluble Powder
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
400g
Beskrivning
Oxoid Hemoglobin Powder Soluble is a specially prepared hemoglobin for use in culture media.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Shipped at room temperature. Store at 10° to 30°C. Keep tightly closed. |
| Beskrivning | Dehydrated; Hemoglobin powder |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Hemoglobin |
| Kvantitet | 1 vardera |