Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hästserum
Produktkod. 10474023
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10474023 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10474023 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0035C
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ Oxoid Horse Serum är ett extrakt av hästblod för tillsats till odlingsmedier.
Thermo Scientific™ Oxoid Horse Serum är ett extrakt av hästblod för tillsats till odlingsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Art Häst
Form Vätska
Produkttyp Häst fullblod, Tillägg
Kvantitet 100 ml