Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ HTM-tillägg
Produktkod. 11444209
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444209 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11444209 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0158E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Oxoid HTM Supplement används för känslighetstestning av Haemophilus influenzae .
Oxoid HTM Supplement används för känslighetstestning av Haemophilus influenzae .
  • Lägg till HTM Base, artikelnr. CM0898B Förvaras vid -20 °C till 0 °C
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HTM-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium