Läs mer
Thermo Scientific™ Hynes Desoxycholate Citratagar (dehydrerad)
Produktkod. 10361383
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10361383
Brand: Thermo Scientific™ CM0227B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och differentiera Salmonella- och Shigella -arter från kliniska prover med detta selektiva medium
Isolera och differentiera Salmonella- och Shigella-arter från kliniska prover enkelt och med förbättrad selektivitet med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Hynes Desoxycholate Citratagar (Dehydrerad).
Mediet är ljust rosa och klart. Laktosjäsande organismer producerar rosa kolonier och kan vara omgivna av en zon av utfälld desoxycholsyra. Kolonierna av icke-laktosfermentorer är färglösa, och på grund av sin alkaliska reaktion är de omgivna av en klar orange-gul zon av medium.
Ett förbättrat medium, baserat på Hynes 1- modifieringen av Leifsons 2 medium, Desoxycholate Citratagar (Hynes Modification) gör isoleringen av salmonella och shigella enklare.
  • Enklare kolonival: förbättrat medium ger större och fler kolonier av Shigella -arter som lätt kan plockas av och emulgeras i saltlösning för objektglasagglutinationstester
  • Förbättrad selektivitet: mer hämmande mot koliforma bakterier och Proteus -arter än originalet Desoxycholate Citratagar (delnr CM0035B)
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Desoxycholate Citratagar, Hynes
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 9,6L medium