Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Chlamydia positiv kontrollglas
Produktkod. 12603788
Change view
Kvantitet:
1 Slide/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12603788 1 Slide/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 12603788 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S6109302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00 SEK
    999.76 SEK / Paket med 1
    Save 555.24 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Oxoid IMAGEN Chlamydia Positive Control Slide innehåller acetonfixerade mänskliga epitelceller infekterade med Chlamydia .
De IMAGEN™ Chlamydia Control Slides är för användning som en kontroll för IMAGEN™ Klamydiatest (kodnr K610111-2).
Förseglad i foliepåse fylld med kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IMAGEN™ Chlamydia positiv kontrollglas
Detekterbara analyter Klamydiaarter
Typ Chlamydia-kontrollglas
Kvantitet 1 Slide/Pk.