Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virus Group Kit med hjälp av Direct Immunofluorescence Assay
Produktkod. 13245779
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13245779 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13245779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6103112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5810.00 SEK
    5739.19 SEK / 50 tester
    Save 70.81 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Upptäck snabbt parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 med detta snabba och lättlästa kit.
Detektera snabbt parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 antigener direkt i nasofarynxaspirat eller i cellodlingsberedningar med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Group Kit. Denna direkta immunfluorescensanalys använder typspecifika monoklonala antikroppar för att detektera och identifiera parainfluensavirus typ 1, 2 och 3.
Parainfluensavirus är medlemmar av släktet Paramyxovirus klassificerade inom familjen Paramyxoviridae. 1 Det finns 6 arter av Paramyxovirus som är kända för att infektera människor som inkluderar Parainfluensavirus 1, 2, 3 och 4 (undertyperna 4a och 4b), påssjukavirus och Newcastlesjukavirus. Av de fyra parainfluensavirusen är typ 1, 2 och 3 nu erkända som en viktig orsak till akuta luftvägssjukdomar hos spädbarn och barn. 2,3
Använda IMAGEN Parainfluenza Kit som en snabb, känslig och specifik metod för detektion av parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 antigener direkt i nasofarynxaspirat eller i cellodlingsberedningar.
  • Snabba —resultat inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla —reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet —24 månader
De IMAGEN Parainfluenza Kit innehåller fluorescein isotiocyanat (FITC) konjugerade monoklonala antikroppar som binder specifikt till antingen parainfluensavirus typ 1, 2 eller 3. Proverna inkuberas med de FITC-konjugerade reagensen i 15 minuter. Överskott av reagens avlägsnas sedan genom tvättning med fosfatbuffrad saltlösning (PBS). De färgade områdena monteras och betraktas med hjälp av epifluorescensbelysning. Om parainfluensavirus typ 1, 2 eller 3 är närvarande, ses karakteristisk äppelgrön intracellulär fluorescens i infekterade celler, vilket står i kontrast till den röda bakgrundsfärgningen av oinfekterade celler.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGEN™ Parainfluensagruppen
Detekterbara analyter Influensa
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Kvantitet 50 tester