Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluenza Virus Typing Kit med hjälp av Direct Immunofluorescence Assay
Produktkod. 13265779
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
50 tester
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13265779 50 tester 50 tester
1 options
Produktkod. 13265779 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6104112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8155.00 SEK
    7554.91 SEK / 50 tester
    Save 600.09 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Upptäck och särskilj snabbt parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 med detta snabba och lättlästa kit.
Snabbt upptäcka och differentiera parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 antigener direkt i nasofarynxaspirat eller i cellkulturpreparat med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Parainfluensavirustypningskit. Denna direkta immunfluorescensanalys använder typspecifika monoklonala antikroppar för att detektera och identifiera parainfluensavirus typ 1, 2 och 3
Parainfluensavirus är medlemmar av släktet Paramyxovirus klassificerade inom familjen Paramyxoviridae. 1 Det finns 6 arter av Paramyxovirus som är kända för att infektera människor som inkluderar Parainfluensavirus 1, 2, 3 och 4 (undertyperna 4a och 4b), påssjukavirus och Newcastlesjukavirus. Av de fyra parainfluensavirusen är typ 1, 2 och 3 nu erkända som en viktig orsak till akuta luftvägssjukdomar hos spädbarn och barn. 2,3
Använda IMAGEN Parainfluenza Kit som en snabb, känslig och specifik metod för detektion och differentiering av parainfluensavirus typ 1, 2 och 3 antigener direkt i nasofarynxaspirat eller i cellkulturpreparat.
  • Snabba —resultat inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla —reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet —24 månader
De IMAGEN Parainfluenza Kit innehåller fluorescein isotiocyanat (FITC) konjugerade monoklonala antikroppar som binder specifikt till antingen parainfluensavirus typ 1, 2 eller 3. Proverna inkuberas med de FITC-konjugerade reagensen i 15 minuter. Överskott av reagens avlägsnas sedan genom tvättning med fosfatbuffrad saltlösning (PBS). De färgade områdena monteras och betraktas med hjälp av epifluorescensbelysning. Om parainfluensavirus typ 1, 2 eller 3 är närvarande, ses karakteristisk äppelgrön intracellulär fluorescens i infekterade celler, vilket står i kontrast till den röda bakgrundsfärgningen av oinfekterade celler.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Beskrivning IMAGEN™ Parainfluensa typning
Detekterbara analyter Influensa
Detektionsmetod Nasofaryngeal
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Kvantitet 50 tester