Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Andningsskärm positiv och negativ kontrollslide
Produktkod. 13205329
Change view
Kvantitet:
1 Slide/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13205329 1 Slide/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 13205329 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S6121302
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Objektglas med 1 rad brunnar som innehåller separata preparat från cellkulturer infekterade med RSV , influensa A- och B-virus, parainfluensavirus 1, 2 och 3 eller adenovirus.
De IMAGEN™ Kontrollglas är avsedda att användas som kontroll för följande tester: IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratoriskt synkytialt virus (RSV ) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 och 3 (K610411-2) IMAGEN Influensa A- och B-virus (K610511-2) IMAGEN Andningsskärm (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Klamydiakit (K610111-2)
Den andra raden av brunnar innehåller preparat från oinfekterade cellkulturer för användning som negativa kontroller. Förseglad i foliepåse fylld med kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IMAGEN™ Andningsskärm positiv och negativ kontrollslide
Typ Kontrollera
Kvantitet 1 Slide/Pk.