Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratoriskt synkytialt virus (RSV ) Objektglas för positiv kontroll
Produktkod. 12693778
Change view
Kvantitet:
1 Slide/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12693778 1 Slide/Pk. Varje
1 options
Produktkod. 12693778 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer S6108302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 SEK
    1910.21 SEK / Paket med 1
    Save 134.79 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Oxoid IMAGEN Respiratory Syncytial Virus Positive Control är ett objektglas med acetonfixerade mänskliga epitelceller infekterade med RSV .
De IMAGEN™ Kontrollglas är avsedda att användas som kontroll för följande tester: IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratoriskt synkytialt virus (RSV ) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 och 3 (K610411-2) IMAGEN Influensa A- och B-virus (K610511-2) IMAGEN Andningsskärm (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Klamydiakit (K610111-2)
Förseglad i foliepåse fylld med kväve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IMAGEN™ Respiratoriskt synkytialt virus (RSV ) Objektglas för positiv kontroll
Typ Kontrollera
Kvantitet 1 Slide/Pk.