Läs mer
Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit med Direct Immunofluorescence Assay
Produktkod. 13275519
Change view
Kvantitet:
100 tester
Produktkod. Kvantitet
13275519 100 tester
1 options
Produktkod. 13275519 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer K6120112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck presumtivt respiratoriskt syncytiskt virus (RSV ), influensa A- och B-virus, parainfluensavirus 1,2& 3 och adenovirus i respiratoriska prover med denna analys.
Upptäck presumtivt respiratoriskt syncytiskt virus (RSV ), influensa A- och B-virus, parainfluensavirus 1,2& 3 och adenovirus i respiratoriska prover med Thermo Scientific™ IMAGEN™ Respiratory Virus Screen Kit. Analysen kan inte skilja mellan virusen. Enskilda virus bör ytterligare identifieras och bekräftas med monospecifika FITC-märkta monoklonala antikroppsreagenser, t.ex. IMAGEN intervall eller andra metoder. Resultaten av direkta respiratoriska prover måste bekräftas med cellodling.
Luftvägsvirusinfektioner är förknippade med stora utbrott av luftvägssjukdomar över hela världen som har en betydande inverkan på världens hälsa 1,2,3 . Virus orsakar sjukdomar i alla åldersgrupper men infektioner är allvarligast hos spädbarn, äldre och immunförsvagade populationer, vilket leder till sjukhusvistelse av patienter 4 . Snabb diagnos av luftvägsvirusinfektioner är ett viktigt hjälpmedel vid behandling av patienter, förebyggande och kontroll av utbrott, och för att påverka användningen av antiviral terapi, särskilt för influensa A och RSV virusinfektioner. 3
Använda IMAGEN Respiratory Virus Screen Kit som en snabb, känslig och specifik metod för presumtiv detektering av respiratoriskt syncytiskt virus (RSV ), influensa A- och B-virus, parainfluensavirus 1,2& 3 och adenovirus i respiratoriska prover.
  • Snabba —resultat inom lite över 30 minuter efter mottagande av testprov eller kultur
  • Enkla —reagenser som är färdiga att använda plus allt IMAGEN analyser följer samma grundläggande metodik
  • Utmärkt känslighet och —specificitet högkvalitativa, välkarakteriserade antikroppar som används i analysen ger utmärkt känslighet och specificitet
  • Lättlästa resultat
  • Lång hållbarhet —24 månader
De virus som huvudsakligen är ansvariga för nedre luftvägsinfektion inkluderar RSV , influensa A- och B-virus, parainfluensavirus 1, 2 och 3 och adenovirus. Förväntade prevalensfrekvenser för enskilda virus finns detaljerade (med referenser) i avsnitt 13, Förväntade värden.
RSV och parainfluensavirus förekommer säsongsmässigt och är viktiga orsaker till sjukdomar i de nedre luftvägarna hos spädbarn och småbarn. De orsakar ofta bronkiolit, krupp, bronkit och ibland lunginflammation 5,6,7 . Influensa A- och B-virus orsakar världsomspännande säsongsbetonade epidemier av luftvägssjukdomar hos vuxna och spädbarn med ett sjukdomsspektrum som sträcker sig från milda övre luftvägssymtom till svår lunginflammation 8,9 . Akut lunginflammation hos äldre eller immunförsvagade patienter kan vara livshotande, särskilt när de förknippas med sekundära mikrobiella infektioner.
Adenovirusinfektioner är associerade med respiratoriska, okulära och tarmsjukdomar 10 . Adenovirus rapporteras vara ansvariga för 5 % av akuta luftvägssjukdomar hos barn under 4 år och är en vanlig orsak till faryngit hos små barn 11 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning IMAGEN™ Andningsskärm
Detekterbara analyter Respiratoriskt synkytialt virus (RSV )
Provtyp Nasofaryngeal
Typ Reagens
Kvantitet 100 tester