Läs mer
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated)
Beskrivning
Perform effortless antimicrobial susceptibility testing using Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar (Dehydrated), a semi-defined medium specifically designed for antimicrobial susceptibility testing (AST). Iso-Sensitest Broth is carefully constructed to give reproducible results. It allows the growth of the majority of microorganisms without the need for further supplementation.
Iso-Sensitest Agar har utformats för att övervinna invändningar mot Mueller-Hinton Media av olika arbetare 1,2,3,4,5,6,7
Dessa invändningar var:
- Olika MIC-värden i buljong- och agarversionerna av mediet.
- Agarversioner som visar antagonistiska effekter mot tetracyklin.
- Höga nivåer av sulfonamid- och trimetoprimantagonister.
- Dålig reproducerbarhet med olika tillverkares peptoner.
- Dålig tillväxtstödjande förmåga för streptokocker och varierande tillväxthastigheter med grampositiva organismer i allmänhet
Vissa mutantstammar som är helt beroende av tymin och tymidin för sin tillväxt kommer dock inte att växa i Iso-Sensitest Agar , som har dessa två föreningar i mycket låga nivåer, eftersom de är de naturligt förekommande antagonisterna av trimetoprim. Försiktighet måste iakttas för att känna igen dessa stammar 8,9,10 .
Iso-Sensitest Agar utvecklades från Oxoid™ Sensitest Agar (CM0409) som har använts framgångsrikt i flera centra över hela världen 11,12,13 . Rollen av metalljoner som antagonister till vissa antibiotika har beskrivits av många arbetare 14,15,16,17,18,19 . En stabiliserad mineralhalt i känslighetstestmedia är därför viktigt.
Reller, Schoenknecht, Kenny& Sherris 3 visade bidraget från katjoner som tillhandahålls i media av vanliga agarer. En avsevärd skillnad i mineralinnehåll mellan agar- och buljongmediet visades. Endast genom att använda en agar som är speciellt bearbetad för att avlägsna de fria anjonerna och katjonerna kan ett stabiliserat mineralinnehåll erhållas.
Iso-Sensitest Agar har stabilitet i mineralinnehåll och förmågan att producera optimala antimikrobiella hämningszoner. Amino-kvävebasen av syrahydrolyserat kasein och speciella peptoner har kompletterats med definierade tillväxtfaktorer. Noggrann förberedelse av näringsämnena säkerställer att trimetoprim- och sulfonamidantagonister är på mycket låga nivåer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Iso-Sensitest Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 15,9L medium |