Läs mer
Thermo Scientific™ Iso-Sensitest Buljong (uttorkad)
Produktkod. 10311053
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10311053 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10311053 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0473B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför enkla antimikrobiell känslighetstestning med detta halvdefinierade medium speciellt utformat för att ge reproducerbara resultat.
Utför enkla tester med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Buljong (Dehydrerad), ett halvdefinierat medium speciellt designat för antimikrobiell känslighetstestning (AST). Iso-Sensitest Buljong är noggrant konstruerad för att ge reproducerbara resultat. Det tillåter tillväxt av majoriteten av mikroorganismer utan behov av ytterligare tillskott.
Iso-Sensitest Buljong har stabilitet i mineralinnehåll och förmågan att producera optimala antimikrobiella hämningszoner. Amino-kvävebasen av syrahydrolyserat kasein och speciella peptoner har kompletterats med definierade tillväxtfaktorer. Noggrann förberedelse av näringsämnena säkerställer att trimetoprim- och sulfonamidantagonister är på mycket låga nivåer.
Iso-Sensitest Buljong produceras parallellt med Thermo Scientific™ Oxoid™ Iso-Sensitest Agar CM0471. Buljongen har en identisk näringssammansättning utan den specifikt renade agaren. Där studier av antimikrobiell mottaglighet ska göras i både buljong och agar, har detta medium visat sig vara av särskilt värde.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Iso-Sensitest Buljong
Form Pulver
Produkttyp Dehydrerade kulturmedier
Kvantitet 500 g
Avkastning För 21,4L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning