Läs mer
Thermo Scientific™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated)
Beskrivning
Isolate and enumerate enterococci in food, milk, water and environmental samples with selective Thermo Scientific™ Oxoid™ K-F Streptococcus Agar (Dehydrated) by pour-plate or membrane filtration method. The presence of enterococci in the material under test is indicative of fecal pollution by man or animals. K-F Streptococcus Agar is based on the formula described by Kenner et.al.1 and is selective for Group D and Group Q enterococci.
Den naturliga livsmiljön för fekala streptokocker är mag-tarmkanalen hos varmblodiga djur. Enterokockundergruppen av fekala streptokocker är en värdefull bakteriologisk indikator för att bestämma omfattningen av fekal kontaminering av rekreationsytvatten.
Detekteringen av enterokocker i proverna ger mer specifik information om föroreningskällan eftersom enterokocker är värdspecifika. Till exempel skulle en övervikt av Enterococcus bovis och Enterococcus equinus tyda på förorening på grund av djurexkrementer.
Detekteringen av Enterococcus bovis och Enterococcus equinus har visat sig vara associerad med föroreningar som involverar köttbearbetningsanläggningar, mejeriavfall och avrinning från foderlott och jordbruksmark.
Detekteringen av dessa enterokockarter tyder på nyare kontaminering eftersom organismerna endast överlever under en kort period utanför sin naturliga livsmiljö. Koliform/enterokockkvoten kan också ge information om möjliga föroreningskällor 2 .
Försiktighet måste iakttas vid bedömning av kvaliteten på marina rekreationsvatten, särskilt i tropiska klimat, eftersom en hög förekomst av falskt positiva presumtionsantal för enterokocker kan förekomma. Anaerob inkubation av tropiska marina vattenprover rekommenderas 3 .
Kolonier av enterokocker på membranfiltret eller agarplattan är röda eller rosa med en variation i diameter från 0,3 till 2 mm. Det rekommenderas att räkningen görs med hjälp av ett lågeffekt (10-15 förstoring) binokulärt bredfältsdissektionsmikroskop eller motsvarande optisk anordning.
KF Streptococcus Agar Medium är selektivt för följande grupp D- och grupp Q-arter.
Enterokocker grupp
| Enterococcus fecalis | Grupp D |
| Enterococcus subsp. liquefaciens | Grupp D |
| Enterococcus fecalis subsp. zymogener | Grupp D |
| Enterococcus faecium | Grupp D |
| Enterococcus bovis | Grupp D |
| Enterococcus equinus | Grupp D |
| Streptococcus avium | Grupp Q |
Streptococcus avium (Grupp Q) har inkluderats i enterokockerna’ grupp eftersom den har mycket liknande biokemiska och antigena egenskaper som grupp D-arterna och även förekommer hos varmblodiga djur.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Industriell referens: USDA. |
| Beskrivning | KF Streptococcus Agar Base |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 6,5L medium |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.