Läs mer
Thermo Scientific™ Kanamycin Aesculin Azide Agar Base (Dehydrerad)
Produktkod. 10107662
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10107662 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10107662 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0591B
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upptäck och isolera enterokocker i livsmedel med detta selektiva medium.
Upptäcka och isolera enterokocker i livsmedel med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin Aesculin Azide Agar Base (Dehydrerad) när den används med Kanamycin Supplement (SR0092). Mediet innehåller de selektiva hämmande komponenterna kanamycinsulfat och natriumazid. Den innehåller också ett indikatorsystem för att detektera tillväxten av aesculinhydrolyserande streptokocker . Dessa organismer producerar svarta zoner runt kolonierna från bildandet av svarta järnfenolföreningar som härrör från aesculin-hydrolysprodukter och järnhaltigt järn.
Enterokocker är en del av den normala tarmfloran hos människor och djur. De har länge erkänts som viktiga mänskliga patogener och blir det alltmer. Kanamycin Esculin Azide Agar är formulerad enligt Mossel et al 1, 2 för att upptäcka enterokocker i livsmedel. Mossel et al 3 använde den för dip-slide-tekniken för bakteriologisk övervakning av livsmedel.
  • Selektiv: på grund av närvaron av kanamycinsulfat och natriumazid ger medium selektivitet mot icke-målorganismer.
  • Lätt att läsa: aesculinhydrolyserande streptokocker bildar svarta zoner runt kolonierna.
  • Kan användas framgångsrikt för isolering av glykopeptidresistenta enterokocker från livsmedel 4,5
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Kanamycin Aesculin Azide Agar Base
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 11,7L medium