Läs mer
Thermo Scientific™ Kligler järnagar (uttorkad)
Beskrivning
Identifiera Enterobacteriaceae på basis av dubbel sockerjäsning och vätesulfidproduktion med detta medium.
Identifiera Enterobacteriaceae på basis av dubbel sockerjäsning och vätesulfidproduktion med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Kligler järnagar (uttorkad). Klingler järnagar kombinerar egenskaperna hos Kliglers blyacetatmedium 1,2,3 och Russells dubbelsockerargar 4 . Mediet rekommenderas för identifiering av kolonier som plockats bort från pläteringsmedia som MacConkey-agar, vismutsulfit-agar eller Desoxycholate Citratagar etc.
Differentiera Enterobacteriaceaepå basis av dubbel sockerjäsning och vätesulfidproduktion med Klinger järnagar.
Icke laktosfermentorer ger initialt en gul sned och rumpa som ett resultat av glukosjäsning. När glukosen är utarmad, återgår reaktionerna till röda snedställningar (alkaliska) på grund av oxidation av syror. Laktosjäsande organismer producerar gula snedställningar och rumpor. Det finns ingen återgång till rött i lutningen eftersom tillräckligt med syra produceras för att bibehålla ett surt pH under aeroba förhållanden. Icke-fermentorer producerar röda snedställningar och rumpor. H2S-produktion resulterar i en svärtning av mediet, antingen genom hela rumpan eller i en ringformation nära toppen av rumpan. Gasproduktionen påvisas genom närvaron av bubblor eller sprickor i mediet.
Typiska reaktioner observerade på Kligler järnagar efter 18-24 timmar vid 35 °C.
| Organism | Sluttning | Stånga | Gas | H 2S |
| Shigella sonnei | Rött | Gult | - | - |
| Shigella dysenteriae | Rött | Gult | - | - |
| Salmonella typhi | Rött | Gult | - | + |
| Salmonella arter | Rött | Gult | + | + |
| Enterobacter arter | Rött | Gult | + | - |
| Klebsiella art | Gult | Gult | + | - |
| Escherichia coli | Gult | Gult | + | - |
| Proteus mirabilis | Rött | Gult | - | + |
| Morganella art | Rött | Gult | V | - |
| Citrobacter freundii | Gult | Gult | + | + |
| Yersinia art | Rött | Gult | V | - |
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Kligler järnagar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 9,1L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning