Läs mer
Thermo Scientific™ Lab-Lemco agar (uttorkad)
Produktkod. 10321543
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 10321543
Brand: Thermo Scientific™ CM0017B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Undersök vatten och mejeriprodukter med detta näringsrika, allmänna medium.
Undersök vatten och mejeriprodukter med näringsrikt Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemco agar (dehydrerad) 1,2 . Det är ett allmänt medium för allmän bakteriologisk användning och kan också användas som bas för selektiva, differentiella eller berikade medier. Frånvaron av natriumklorid i formuleringen hindrar Proteus mirabilis från att svärma kolonier.
Använd Lab-Lamco Agar som ett allmänt medium för bakteriologiska ändamål.
Det kan också användas som näringsagar för köttextrakt för allmän bakteriologi och för bevarande av stamkulturer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lab-Lemco Agar (näringsagar, amerikansk formulering)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 21,7L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning