Learn More
Thermo Scientific™ Lab-Lemco näringsbuljong (uttorkad)
Description
Undersök vatten, avlopp och mejeriprodukter med amerikanska standardmetoder med detta näringsrika medium.
Undersök vatten, avlopp och mejeriprodukter med amerikanska standardmetoder med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemaco näringsbuljong (uttorkad). Det används som en näringsämne köttextraktbuljong för allmän bakteriologi.
Lab-Lemco Broth är ett allmänt flytande medium som används för undersökning av vatten, mejeriprodukter och livsmedelsprodukter 1,2,3
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Lab-Lemco-buljong (näringsagar) (amerikansk formulering) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Dehydrerade kulturmedier |
| Kvantitet | 500 g |
| Avkastning | För 62,5L medium |
Endast för laboratorieoratorieanvändning