Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-tillskott utan cystein
Beskrivning
Oxoid Legionella BCYE Supplement utan L-cystein används för isolering av Legionella spp.
- Lägg till Legionella CYE Agar Base, Part No. CM1203B
- Varje injektionsflaska kompletterar 100 ml medium
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Legionella BCYE-tillskott utan L-cystein |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 100mL medium |
| Art | Legionella |