Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-tillägg
Produktkod. 17180661
Change view
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 100mL medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avkastning
17180661 Varje injektionsflaska för 100mL medium
17190661 Varje injektionsflaska för 500mL medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17180661 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0251A
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Oxoid Legionella BCYE Supplement används för isolering av Legionella spp.
Oxoid Legionella BCYE Supplement används för isolering av Legionella spp.
Lägg till Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Legionella BCYE-tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Mikrobiologimedia
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 100mL medium
Art Legionella