Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-tillägg
Description
Oxoid Legionella BCYE Supplement används för isolering av Legionella spp.
Lägg till Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Legionella BCYE-tillägg |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Legionella |