Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella-agarbas
Produktkod. 17170661
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 17170661
Brand: Thermo Scientific™ CM1203B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera legionella från miljöprover och kliniska prover med detta medium.
Isolera legionella från miljöprover och prover med hjälp av Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella CYE-agarbas när den används med Legionella Growth Supplement SR0251A. Legionella CYE Agar Base är ett icke-selektivt medium som uppvisar optimal återhämtning av legionellaceae under korta inkubationsperioder från både miljöprover och prover.
Legionella är aeroba, rörliga, näringsmässigt kräsna, pleomorfa, gramnegativa stavar som kräver speciella tillväxtfaktorer i odlingsmedier för att växa. Överföring sker genom aerosolisering eller aspiration av förorenat vatten, inte person till person.
Legionellos hänvisar till två distinkta kliniska syndrom, legionärer’ sjukdom, som oftast visar sig som svår lunginflammation, och Pontiac-feber, som är en akut, febril, självbegränsande, virusliknande sjukdom. Över fyrtio arter av legionella har karakteriserats, men Legionella pneumophila är fortfarande det vanligaste etiologiska ämnet hos legionärer’ sjukdom.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: ISO Standarder.
Beskrivning Legionella CYE agarbas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 20,0L medium
Endast för laboratorieoratorieanvändning