Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella GVPC selektivt tillägg
Produktkod. 17100671
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Produktkod. Kvantitet
17100671 10/Pk.
1 options
Produktkod. 17100671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0252E
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement används för isolering av Legionella spp. från miljöprover.
Oxoid Legionella GVPC Selective Supplement används för isolering av Legionella spp. från miljöprover.
  • Lägg till Legionella Agar Base, Part No. CM1203B
  • Varje injektionsflaska kompletterar 500 ml medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Legionella GVPC selektivt tillägg
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 500mL medium
Art Legionella
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Legionella Selective Supplement (GVPC)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360D-Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cycloheximide, Polymyxin B sulfate