Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Beskrivning
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement används för isolering av Legionella pneumophila från dricksvattenprover.
Lägg till Legionella CYE Agar Base, Part No. CM0655B
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Legionella MWY Selective Supplement |
| Form | Frystorkad |
| Produkttyp | Selektivt tillägg |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Avkastning | Varje injektionsflaska för 500mL medium |
| Art | Legionella |