Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella MWY Selective Supplement
Produktkod. 17150671
Change view
Avkastning:
Varje injektionsflaska för 100mL medium
Varje injektionsflaska för 500mL medium
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Avkastning
17150671 Varje injektionsflaska för 100mL medium
17140671 Varje injektionsflaska för 500mL medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17150671 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SR0255E
 Begränsad artikel
I lager
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement används för isolering av Legionella pneumophila från dricksvattenprover.
Oxoid Legionella MWY Selective Supplement används för isolering av Legionella pneumophila från dricksvattenprover.
Lägg till Legionella CYE Agar Base, Part No. CM0655B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Legionella MWY Selective Supplement
Form Frystorkad
Produkttyp Selektivt tillägg
Kvantitet 10/Pk.
Avkastning Varje injektionsflaska för 100mL medium
Art Legionella