Läs mer
Thermo Scientific™ Oxoid™ Lincomycin Antimikrobiell mottaglighet skivor
Produktkod. p-6142864
Koncentration:
10 μg
15 μg
2 μg
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11974022
Brand: Thermo Scientific™ CT0027B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bestäm känsligheten hos mikroorganismer med hjälp av manuella AST-metoder och ett komplett utbud av högkvalitativa, lättanvända testskivor för antimikrobiella känslighet.
Bestäm manuellt mikroorganismers känslighet för antibiotika med hjälp av antimikrobiella känslighetstestmetoder (AST) i kombination med pålitliga, lättanvända Thermo Scientific™ Oxoid™ Lincomycin Antimikrobiell mottaglighet skivor.
Ease of use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results, but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need, and the quality results your laboratory depends on.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antimikrobiella medel Lincomycin
Koncentration 2 μg
Beskrivning Oxoid Lincomycin Antimicrobial Susceptibility Discs
Antibiotikakod MY
Produkttyp Antimicrobial Susceptibility Discs
Testtyp Antimicrobial Susceptibility
Antal per förpackning 5 Cartridges/Pk.
Förpackningstyp 50 Discs/Cartridge
Kvantitet 50 Discs/Cartridge